Merck
RAD174
radiello™ Filtrations-Kit
pk of 20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Das Filtration-Kit besteht Polypropylen-Spritzenzylindern mit Maßeinteilung und Spritzenfiltern von 13 mm Durchmesser und einer Porosität von 0,45 μm. Das Filtrations-Kit ist ideal für das Filtern wässriger Proben vor der Umkehrphasen-HPLC und der Ionenchromatographie.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)