Merck
SAB1407182
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
4.1B, DAL-1, DAL1, FLJ37633, KIAA0987
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~96.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPB41L3(23136)
Allgemeine Beschreibung
Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3 (EPB41L3)/protein 4.1B is expressed at high levels in the brain and neurons. Adipose tissue, kidney, testis, adrenal gland, and placenta also show high expression of EPB41L3. It is moderately expressed in the lungs and intestines. EPB41L3 gene is located on human chromosome 18p11.31. Protein 4.1B belongs to the protein 4.1 superfamily of proteins. It has an N-terminal 4.1/ezrin/radixin/moesin (FERM) domain.
Immunogen
EPB41L3 (AAH06141.1, 1 a.a. ~ 865 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTESGSDSESKPDQEAEPQEAAGAQGRAGAPVPEPPKEEQQQALEQFAAAAAHSTPVRREVTDKEQEFAARAAKQLEYQQLEDDKLSQKSSSSKLSRSPLKIVKKPKSMQCKVILLDGSEYTCDVEKRSRGQVLFDKVCEHLNLLEKDYFGLTYRDAENQKNWLDPAKEIKKQVRSGAWHFSFNVKFYPPDPAQLSEDITRYYLCLQLRDDIVSGRLPCSFVTLALLGSYTVQSELGDYDPDECGSDYISEFRFAPNHTKELEDKVIELHKSHRGMTPAEAEMHFLENAKKLSMYGVDLHHAKDSEGVEIMLGVCASGLLIYRDRLRINRFAWPKVLKISYKRNNFYIKIRPGEFEQFESTIGFKLPNHRAAKRLWKVCVEHHTFFRLLLPEAPPKKFLTLGSKFRYSGRTQAQTRRASALIDRPAPYFERSSSKRYTMSRSLDGASVNENHEIYMKDSMSAAEVGTGQYATTKGISQTNLITTVTPEKKAEEERDEEEDKRRKGEEVTPISAIRHEGKTDSERTDTAADGETTATEELEKTQDDLMKHQTNISELKRTFLETSTDTAVTNEWEKRLSTSPVRLAARQEDAPMIEPLVPEEKMETKTESSGIETEPTVHHLPLSTEKVVQETVLVEERRVVHASGDASYSAGDSGDAAAQPAFTGIKGKEGSALTEGAKEEGGEEVAKAVLEQEETAAASRERQEEQSAAIHISETLEQKPHFESSTVKTETISFGSVSPGGVKLEISTKEVPVVHTETKTITYESSQVDPGTDLEPGVLMSAQTITSETTSTTTTTHITKTVKGGISETRIEKRIVITGDADIDHDQALAQAIKEAKEQHPDMSVTKVVVHKETEITPEDGED
Biochem./physiol. Wirkung
Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3 (EPB41L3)/protein 4.1B helps in linking cellular receptors with the cytoskeleton. It possesses tumor-suppressive action. In human, overexpression of EPB41L3 gene can stimulate apoptosis in breast cancer, non-small cell lung cancer, and meningioma cells.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
EPB41L3 (erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3)
Wong SY
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)