Merck
SAB1406956
Sigma-Aldrich
Anti-MRPS31 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
IMOGN38, MRP-S31, S31mt
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MRPS31(10240)
Allgemeine Beschreibung
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. The 28S subunit of the mammalian mitoribosome may play a crucial and characteristic role in translation initiation. This gene encodes a 28S subunit protein that has also been associated with type 1 diabetes; however, its relationship to the etiology of this disease remains to be clarified. Pseudogenes corresponding to this gene have been found on chromosomes 3 and 13. (provided by RefSeq)
Immunogen
MRPS31 (AAH22045.1, 1 a.a. ~ 395 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFPRVSTFLPLRPLSRHPLSSGSPETSAAAIMLLTVRHGTVRYRSSALLARTKNNIQRYFGTNSVICSKKDKQSVRTEEISKETSESQDSEKENTKKDLLGIIKGMKVELSTVNVRTTKPPKRRPLKSLEAALGRLRRATEYAPKKRIEPLSPELVAAASAVADSLPFDKQTTKSELLSQLQQHEEESRAQRDAKRPKISFSNIISDMKVARSATARVRSRPELRIQFDEGYDNYPGQEKTDDLKKRKNIFTGKRLNIFDMMAVTKEAPETDTSPSLWDVEFAKQLATVNEQPLQNGFEELIQWTKEGKLWEFPINNEAGFDDDGSEFHEHIFLEKHLESFPKQGPIRHFMELVTCGLSKNPYLSVKQKVEHIEWFRNYFNEKKDILKESNIQFN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)