Merck
SAB1406735
Sigma-Aldrich
Anti-GMPS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~76.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GMPS(8833)
Allgemeine Beschreibung
In the de novo synthesis of purine nucleotides, IMP is the branch point metabolite at which point the pathway diverges to the synthesis of either guanine or adenine nucleotides. In the guanine nucleotide pathway, there are 2 enzymes involved in converting IMP to GMP, namely IMP dehydrogenase (IMPD1), which catalyzes the oxidation of IMP to XMP, and GMP synthetase, which catalyzes the amination of XMP to GMP. (provided by RefSeq)
Immunogen
GMPS (NP_003866.1, 1 a.a. ~ 693 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALCNGDSKLENAGGDLKDGHHHYEGAVVILDAGAQYGKVIDRRVRELFVQSEIFPLETPAFAIKEQGFRAIIISGGPNSVYAEDAPWFDPAIFTIGKPVLGICYGMQMMNKVFGGTVHKKSVREDGVFNISVDNTCSLFRGLQKEEVVLLTHGDSVDKVADGFKVVARSGNIVAGIANESKKLYGAQFHPEVGLTENGKVILKNFLYDIAGCSGTFTVQNRELECIREIKERVGTSKVLVLLSGGVDSTVCTALLNRALNQEQVIAVHIDNGFMRKRESQSVEEALKKLGIQVKVINAAHSFYNGTTTLPISDEDRTPRKRISKTLNMTTSPEEKRKIIGDTFVKIANEVIGEMNLKPEEVFLAQGTLRPDLIESASLVASGKAELIKTHHNDTELIRKLREEGKVIEPLKDFHKDEVRILGRELGLPEELVSRHPFPGPGLAIRVICAEEPYICKDFPETNNILKIVADFSASVKKPHTLLQRVKACTTEEDQEKLMQITSLHSLNAFLLPIKTVGVQGDCRSYSYVCGISSKDEPDWESLIFLARLIPRMCHNVNRVVYIFGPPVKEPPTDVTPTFLTTGVLSTLRQADFEAHNILRESGYAGKISQMPVILTPLHFDRDPLQKQPSCQRSVVIRTFITSDFMTGIPATPGNEIPVEVVLKMVTEIKKIPGISRIMYDLTSKPPGTTEWE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.