Merck
09-101
Anti-cGMP-Antikörper (zyklisches GMP)
serum, Upstate®
Synonym(e):
Guanosine 3′, 5′-cyclic monophosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
50 μL
€ 504,00
€ 504,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, RIA
Citations:
2
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKG1(5592)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
ABC945203820370660
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
clone
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
-
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
UniProt accession no.
Q13976
UniProt accession no.
P36959
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... PRKG1(5592)
Gene Information
human ... GMPR(2766)
Gene Information
-
Gene Information
-
Immunogen
An KLH konjugiertes, 2-Monosuccinyl-zyklisches GMP
Application
Der Anti-cGMP(zyklisches GMP)-Antikörper weist Werte von cGMP (zyklisches GMP) nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IH und RIA publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt cGMP. Sehr geringe Kreuzreaktivität gegenüber cAMP, basierend auf ELISA.
Physical form
Serum
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre
Analysis Note
Regelmäßig mittels ELISA beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chongyang Zhang et al.
Journal of the American Heart Association, 11(2), e023053-e023053 (2022-01-06)
Background cGMP-hydrolyzing phosphodiesterase type 5 (PDE5) regulates vascular smooth muscle cell (SMC) contraction by antagonizing cGMP-dependent protein kinase I (PKGI)-dependent SMC relaxation. SMC contractile dysfunction is implicated in the pathogenesis of aortic aneurysm. PDE5 inhibitors have been used for treating
Susanne Vogeler et al.
BMC developmental biology, 20(1), 23-23 (2020-11-25)
Nitric oxide (NO) is presumed to be a regulator of metamorphosis in many invertebrate species, and although NO pathways have been comparatively well-investigated in gastropods, annelids and crustaceans, there has been very limited research on the effects of NO on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
09-10104053252475542