Merck
SAB1406296
Sigma-Aldrich
Anti-PRKAR1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PRKAR1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKAR1B(5575)
Allgemeine Beschreibung
Cyclic AMP-dependent protein kinase A (PKA) is an essential enzyme in the signaling pathway of the second messenger cAMP. Through phosphorylation of target proteins, PKA controls many biochemical events in the cell including regulation of metabolism, ion transport, and gene transcription. The PKA holoenzyme is composed of 2 regulatory and 2 catalytic subunits and dissociates from the regulatory subunits upon binding of cAMP.[supplied by OMIM
Immunogen
PRKAR1B (NP_002726.1, 1 a.a. ~ 381 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPPACPSEEDESLKGCELYVQLHGIQQVLKDCIVHLCISKPERPMKFLREHFEKLEKEENRQILARQKSNSQSDSHDEEVSPTPPNPVVKARRRRGGVSAEVYTEEDAVSYVRKVIPKDYKTMTALAKAISKNVLFAHLDDNERSDIFDAMFPVTHIAGETVIQQGNEGDNFYVVDQGEVDVYVNGEWVTNISEGGSFGELALIYGTPRAATVKAKTDLKLWGIDRDSYRRILMGSTLRKRKMYEEFLSKVSILESLEKWERLTVADALEPVQFEDGEKIVVQGEPGDDFYIITEGTASVLQRRSPNEEYVEVGRLGPSDYFGEIALLLNRPRAATVVARGPLKCVKLDRPRFERVLGPCSEILKRNIQRYNSFISLTV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)