SAB1405052
Monoclonal Anti-ANAPC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 7F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
APC2, RP11-350O14.5
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.88 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANAPC2(29882)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
IEEERPQDRDNMVLIDSDDESDSGMASQADQKEEELLLFWTYIQAMLTNLESLSLDRIYNMLRMFVVTGPALAEIDLQELQGYLQKKVRDQQLVYSAGVYRLPKNCS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)