Merck
SAB1404589
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MMP23B antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MIFR, MIFR-1, MMP22
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP23B(8510)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene (MMP23B) encodes a member of the matrix metalloproteinase (MMP) family, and it is part of a duplicated region of chromosome 1p36.3. Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis. This gene belongs to the more telomeric copy of the duplicated region. (provided by RefSeq)
Immunogen
MMP23B (NP_008914, 241 a.a. ~ 340 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSQDELWGLHRLYGCLDRLFVCASWARRGFCDARRRLMKRLCPSSCDFCYEFPFPTVATTPPPPRTKTRLVPEGRNVTFRCGQKILHKKGKVYWYKDQEP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)