Merck
SAB1403041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARNT2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0307, bHLHe1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARNT2(9915)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the basic-helix-loop-helix-Per-Arnt-Sim (bHLH-PAS) superfamily of transcription factors. The encoded protein acts as a partner for several sensor proteins of the bHLH-PAS family, forming heterodimers with the sensor proteins that bind regulatory DNA sequences in genes responsive to developmental and environmental stimuli. Under hypoxic conditions, the encoded protein complexes with hypoxia-inducible factor 1alpha in the nucleus and this complex binds to hypoxia-responsive elements in enhancers and promoters of oxygen-responsive genes. A highly similar protein in mouse forms functional complexes with both aryl hydrocarbon receptors and Single-minded proteins, suggesting addition roles for the encoded protein in the metabolism of xenobiotic compounds and the regulation of neurogenesis, respectively. (provided by RefSeq)
Immunogen
ARNT2 (NP_055677.3, 464 a.a. ~ 563 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VPVPNLPAGVHEAGKSVEKADAIFSQERDPRFAEMFAGISASEKKMMSSASAAGTQQIYSQGSPFPSGHSGKAFSSSVVHVPGVNDIQSSSSTGQNMSQI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)