Merck
SAB1401734
Sigma-Aldrich
Anti-LPCAT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AYTL1, DKFZp686H22112, FLJ20481, LysoPAFAT
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LPCAT2(54947)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the lysophospholipid acyltransferase family. The encoded enzyme may function in two ways: to catalyze the biosynthesis of platelet-activating factor (1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine) from 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and to catalyze the synthesis of glycerophospholipid precursors from arachidonyl-CoA and lysophosphatidylcholine. The encoded protein may function in membrane biogenesis and production of platelet-activating factor in inflammatory cells. The enzyme may localize to the endoplasmic reticulum and the Golgi. (provided by RefSeq)
Immunogen
LPCAT2 (NP_060309.2, 1 a.a. ~ 544 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRCAQAAEVAATVPGAGVGNVGLRPPMVPRQASFFPPPVPNPFVQQTQIGSARRVQIVLLGIILLPIRVLLVALILLLAWPFAAISTVCCPEKLTHPITGWRRKITQTALKFLGRAMFFSMGFIVAVKGKIASPLEAPVFVAAPHSTFFDGIACVVAGLPSMVSRNENAQVPLIGRLLRAVQPVLVSRVDPDSRKNTINEIIKRTTSGGEWPQILVFPEGTCTNRSCLITFKPGAFIPGVPVQPVLLRYPNKLDTVTWTWQGYTFIQLCMLTFCQLFTKVEVEFMPVQVPNDEEKNDPVLFANKVRNLMAEALGIPVTDHTYEDCRLMISAGQLTLPMEAGLVEFTKISRKLKLDWDGVRKHLDEYASIASSSKGGRIGIEEFAKYLKLPVSDVLRQLFALFDRNHDGSIDFREYVIGLAVLCNPSNTEEIIQVAFKLFDVDEDGYITEEEFSTILQASLGVPDLDVSGLFKEIAQGDSISYEEFKSFALKHPEYAKIFTTYLDLQTCHVFSLPKEVQTTPSTASNKVSPEKHEESTSDKKDD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frauke Beilstein et al.
PloS one, 8(1), e53017-e53017 (2013-01-10)
In enterocytes, the dynamic accumulation and depletion of triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LD) during fat absorption suggests that cytosolic LD-associated TAG contribute to TAG-rich lipoprotein (TRL) production. To get insight into the mechanisms controlling the storage/secretion balance of TAG