Merck
SAB1410993
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO42 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Fbx42, KIAA1332
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 77.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBXO42(54455)
Allgemeine Beschreibung
Members of the F-box protein family, such as FBXO42, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
Immunogen
FBXO42 (AAH43410.1, 1 a.a. ~ 716 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASSSDSEDDSFMAVDQEETVLEGTMDQDEEPHPVLEAEETRHNRSMSELPEEVLEYILSFLSPYQEHKTAALVCKQWYRLIKGVAHQCYHGFMKAVQEGNIQWESRTYPYPGTPITQRFSHSACYYDANQSMYVFGGCTQSSCNAAFNDLWRLDLNSKEWIRPLASGSYPSPKAGATLVVYKDLLVLFGGWTRPSPYPLHQPERFFDEIHTYSPSKNWWNCIVTTHGPPPMAGHSSCVIDDKMIVFGGSLGSRQMSNDVWVLDLEQWAWSKPNISGPSPHPRGGQSQIVIDDATILILGGCGGPNALFKDAWLLHMHSGPWAWQPLKVENEEHGAPELWCHPACRVGQCVVVFSQAPSGRAPLSPSLNSRPSPISATPPALVPETREYRSQSPVRSMDEAPCVNGRWGTLRPRAQRQTPSGSREGSLSPARGDGSPILNGGSLSPGTAAVGGSLDSPVQAISPSTPSAPEGYDLKIGLSLAPRRGSLPDQKDLRLGSIDLNWDLKPASSSNPMDGMDNRTVGGSMRHPPEQTNGVHTPPHVASALAGAVSPGALRRSLEAIKAMSSKGPSASAALSPPLGSSPGSPGSQSLSSGETVPIPRPGPAQGDGHSLPPIARRLGHHPPQSLNVGKPLYQSMNCKPMQMYVLDIKDTKEKGRVKWKVFNSSSVVGPPETSLHTVVQGRGELIIFGGLMDKKQNVKYYPKTNALYFVRAKR
Biochem./physiol. Wirkung
FBXO42 (F-box protein 42) works in the ubiquitin-proteasome system and is involved in protein degradation. It mainly participates in the assembly of the SCF (skp, cullin, F-box containing) complex. FBXO42 is responsible for the ubiquitination and subsequent degradation of p53. It is also involved in the ubiquitination and degradation of ING4 (inhibitor of growth family member 4), thereby enhancing angiogenesis and metastasis of breast cancer. FBXO42 might be associated with Parkinson′s disease (PD).
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kai Gao et al.
BMC neurology, 13, 125-125 (2013-09-26)
Parkinson's disease (PD), the second most common neurodegenerative disease, is characterized by loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra. The clinical manifestations of PD encompass a variety of motor and non-motor symptoms. Mutations in the F-box protein 7 gene
Luyang Sun et al.
The Journal of biological chemistry, 286(6), 4226-4235 (2010-12-04)
The p53 tumor suppressor plays a central role in integrating cellular responses to various stresses. Tight regulation of p53 is thus essential for the maintenance of genome integrity and normal cell proliferation. Previously, we reported that JFK, the only Kelch
Ruorong Yan et al.
Genes & development, 29(6), 672-685 (2015-03-21)
Loss of function/dysregulation of inhibitor of growth 4 (ING4) and hyperactivation of NF-κB are frequent events in many types of human malignancies. However, the molecular mechanisms underlying these remarkable aberrations are not understood. Here, we report that ING4 is physically
Luyang Sun et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(25), 10195-10200 (2009-06-11)
The p53 tumor suppressor plays a central role in integrating cellular responses to various stresses. Tight regulation of p53 is thus essential for the maintenance of genome integrity and normal cell proliferation. Currently, several ubiquitin ligases, including the single-subunit RING-finger