Merck
SAB1401551
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SDS antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SDH
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SDS(10993)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes one of three enzymes that are involved in metabolizing serine and glycine. L-serine dehydratase converts L-serine to pyruvate and ammonia and requires pyridoxal phosphate as a cofactor. The encoded protein can also metabolize threonine to NH4+ and 2-ketobutyrate. The encoded protein is found predominantly in the liver. (provided by RefSeq)
Immunogen
SDS (AAH20750, 1 a.a. ~ 218 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMSGEPLHVKTPIRDSMALSKMAGTSVYLKMDSAQPSGSFKIRGIGHFCKRWAKQGCAHFVCSSAGNAGMAAAYAARQLGVPATIVVPSTTPALTIERLKNEGATVKVVGELLDEAFELAKALAKNNPGWVYIPPFDDPLIWEGHASIVKELKETLWEKPGAIALSVGGGGLLCGVVQGLQEVGWGDVPVIAMETFGAHSFHAATTAGKLVSLPKITR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)