Merck
SAB1401103
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2A6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CPA6, CYP2A, CYP2A3, P450C2A, P450PB
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP2A6(1548)
Allgemeine Beschreibung
This gene, CYP2A6, encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and its expression is induced by phenobarbital. The enzyme is known to hydroxylate coumarin, and also metabolizes nicotine, aflatoxin B1, nitrosamines, and some pharmaceuticals. Individuals with certain allelic variants are said to have a poor metabolizer phenotype, meaning they do not efficiently metabolize coumarin or nicotine. This gene is part of a large cluster of cytochrome P450 genes from the CYP2A, CYP2B and CYP2F subfamilies on chromosome 19q. The gene was formerly referred to as CYP2A3; however, it has been renamed CYP2A6. (provided by RefSeq)
Immunogen
CYP2A6 (AAH96255.1, 1 a.a. ~ 494 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLASGMLLVALLVCLTVMVLMSVWQQRKSKGKLPPGPTPLPFIGNYLQLNTEQMYNSLMKISERYGPVFTIHLGPRRVVVLCGHDAVREALVDQAEEFSGRGEQATFDWVFKGYGVVFSNGERAKQLRRFSIATLRDFGVGKRGIEERIQEEAGFLIDAHRGTGGANIDPTFFLSRTVSNVISSIVFGDRFDYKDKEFLSLLRMMLGIFQFTSTSTGQLYEMFSSVMKHLPGPQQQAFQLLQGLEDFIAKKVEHNQRTLDPNSPRDFIDSFLIRMQEEEKNPNTEFYLKNLVMTTLNLFIGGTETVSTTLRYGFLLLMKHPEVEAKVHEEIDRVIGKNRQPKFEDRAKMPYMEAVIHEIQRFGDVIPMSLARRVKKDTKFRDFFLPKGTEVYPMLGSVLRDPSFFSNPQDFNPQHFLNEKGQFKKSDAFVPFSIGKRNCFGEGLARMELFLFFTTVMQNFRLKSSQSPKDIDVSPKHVGFATIPRNYTMSFLPR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)