Merck
Alle Fotos(10)
Wichtige Dokumente
SAB1400121
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HDAC1 antibody produced in mouse
clone 5C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686H12203, Anti-GON10, Anti-HD1, Anti-RPD3, Anti-RPD3L1
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1231
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1231
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC1(3065)
Allgemeine Beschreibung
Histone deacetylase 1 (HDAC1) is mainly expressed in the nucleus. It belongs to class I of histone deacetylases and the gene encoding it is localized on human chromosome 1p35.2.
Immunogen
HDAC1 (AAH00301, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAQTQGTRRKVCYYYDGDVGNYYYGQGHPMKPHRIRMTHNLLLNYGLYRKMEIYRPHKANAEEMTKYHSDDYIKFLRSIRPDNMSEYSKQMQRFNVGEDCPVFDGLFEFCQLSTGGSVASAVKLNKQQTDIAVNWAGGLHHAKKSEASGFCYVNDIVLAILELLKYHQRVLYIDIDIHHGDGVEEAFYTTDRVMTVSFHKYGEYFPGTGDLRDIGAGKGKYYAVNYPLRDGIDDESYEAIFKPVMSKVMEMFQPSAVVLQCGSDSLSGDRLGCFNLTIKGHAKCVEFVKSFNLPMLMLGGGGYTIRNVARCWTYETAVALDTEIPNELPYNDYFEYFGPDFKLHISPSNMTNQNTNEYLEKIKQRLFENLRMLPHAPGVQMQAIPEDAIPEESGDEDEDDPDKRISICSSDKRIACEEEFSDSEEEGEGGRKNSSNFKKAKRVKTEDEKEKDPEEKKEVTEEEKTKEEKPEAKGVKEEVKLA
Biochem./physiol. Wirkung
Histone deacetylase 1 (HDAC1) is an epigenetic factor. It is part of the innate antiviral response. The protein has roles in DNA repair, splicing, regulation of gene expression and cell division. It deacetylates lysine residues of histone H3 and H4. HDAC1 has been shown to have a role in various cancers.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Influenza A Virus Dysregulates Host Histone Deacetylase 1 That Inhibits Viral Infection in Lung Epithelial Cells.
Nagesh PT and Husain M
Journal of Virology (2016)
DNA copy number profiling reveals different patterns of chromosomal instability within colorectal cancer according to the age of onset
Maria Arriba
Molecular Carcinogenesis (2015)
Histone deacetylase HDAC1 expression correlates with the progression and prognosis of lung cancer: A meta-analysis.
Cao LL
Medicine (2017)