Merck
SAB1400080
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC26A2 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-D5S1708, Anti-DTD, Anti-DTDST, Anti-EDM4, Anti-MST153, Anti-MSTP157
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC26A2(1836)
Allgemeine Beschreibung
The diastrophic dysplasia sulfate transporter is a transmembrane glycoprotein implicated in the pathogenesis of several human chondrodysplasias. It apparently is critical in cartilage for sulfation of proteoglycans and matrix organization. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC26A2 (NP_000103.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)