SAB1305088
ANTI-PHOSPHO-RAPTOR(S863) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA1303, RAPTOR, RPTOR, Regulatory-associated protein of mTOR, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
149038 Da
Speziesreaktivität
human
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer863)
Angaben zum Gen
human ... RPTOR(57521)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable