Merck
SAB1303849
Sigma-Aldrich
ANTI-FADS2 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FADS2
Größe auswählen
400 μL
€ 457,00
€ 457,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
€ 457,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 457,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
52259 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FADS2(9415)
Physikalische Form
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicla Lorito et al.
EMBO molecular medicine, 16(7), 1533-1559 (2024-06-27)
Triple-negative breast cancer (TNBC) has limited therapeutic options, is highly metastatic and characterized by early recurrence. Lipid metabolism is generally deregulated in TNBC and might reveal vulnerabilities to be targeted or used as biomarkers with clinical value. Ferroptosis is a