SAB1300639
Anti-USP12 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 12, Anti-Ubiquitin thiolesterase 12, Anti-Ubiquitin-specific processing protease 12, Deubiquitinating enzyme 12, Ubiquitin hydrolyzing enzyme 1
Größe auswählen
€ 320,00
Größe auswählen
About This Item
€ 320,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... USP12(219333)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human USP12.
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)