HPA038002
Anti-METTL14 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-KIAA1627, Anti-Methyltransferase like 14
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Immunogene Sequenz
RSWNMDSRLQEIRERQKLRRQLLAQQLGAESADSIGAVLNSKDEQREIAETRETCRASYDTSAPNAKRKYLDEGETDEDKMEEYKDELEMQQDEE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... METTL14(57721)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Anti-METTL14 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunofluorescence.[2]
- cross-linking and RNA immunoprecipitation (CLIP)
- western blot
- immunohistochemical analysis
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)