Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 238,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 792,00 |
Über diesen Artikel
€ 238,00
Produktname
N-Succinyl-Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C29H32N4O8/c1-16-13-26(37)41-23-15-20(9-10-21(16)23)32-29(40)22(14-19-7-5-4-6-8-19)33-28(39)18(3)31-27(38)17(2)30-24(34)11-12-25(35)36/h4-10,13,15,17-18,22H,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,34)(H,31,38)(H,32,40)(H,33,39)(H,35,36)
InChI key
HHPVJKZZYOXPLH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| solubility 50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?