Merck
S6507
Supelco
Daminozid
Synonym(e):
Alar, Bernsteinsäuremono(2,2-dimethylhydrazid)
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
1863230
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChIKey
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)