Fortfahren mit
S6135
Somatostatin 28
≥97% (HPLC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Prosomatostatin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 615,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C137H207N41O39S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3148.56
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
€ 206,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
3148.56
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentration
>70% (peptide content)
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(=O)NCC(=O)NC3CSSCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)C(Cc7ccccc7)NC(=O)C(Cc8ccccc8)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC3=O)C(C)O)C(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C137H207N41O39S3/c1-69(154-113(194)82(37-19-22-47-138)159-115(196)85(40-25-50-149-136(145)146)160-118(199)87(44-45-106(188)189)163-116(197)86(41-26-51-150-137(147)148)164-130(211)101-43-27-52-177(101)133(214)72(4)156-114(195)88(46-54-218-7)158-110(191)71(3)155-129(210)100-42-28-53-178(100)134(215)95(61-104(144)186)171-126(207)96(65-180)172-124(205)93(59-102(142)184)165-111(192)70(2)153-112(193)80(141)64-179)109(190)152-63-105(187)157-98-67-219-220-68-99(135(216)217)174-127(208)97(66-181)173-132(213)108(74(6)183)176-125(206)91(57-77-33-15-10-16-34-77)170-131(212)107(73(5)182)175-119(200)84(39-21-24-49-140)161-122(203)92(58-78-62-151-81-36-18-17-35-79(78)81)168-121(202)90(56-76-31-13-9-14-32-76)166-120(201)89(55-75-29-11-8-12-30-75)167-123(204)94(60-103(143)185)169-117(198)83(162-128(98)209)38-20-23-48-139/h8-18,29-36,62,69-74,80,82-101,107-108,151,179-183H,19-28,37-61,63-68,138-141H2,1-7H3,(H2,142,184)(H2,143,185)(H2,144,186)(H,152,190)(H,153,193)(H,154,194)(H,155,210)(H,156,195)(H,157,187)(H,158,191)(H,159,196)(H,160,199)(H,161,203)(H,162,209)(H,163,197)(H,164,211)(H,165,192)(H,166,201)(H,167,204)(H,168,202)(H,169,198)(H,170,212)(H,171,207)(H,172,205)(H,173,213)(H,174,208)(H,175,200)(H,176,206)(H,188,189)(H,216,217)(H4,145,146,149)(H4,147,148,150)
InChI key
GGYTXJNZMFRSLX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SST(6750)
General description
Das Somatostatin-Gen codiert für ein Peptid-Hormon, das 14 und 28 Aminosäuren enthält. SST-14 wird im zentralen Nervensystem und den peripheren Organen stark exprimiert. SST-28 wird hauptsächlich in enteroendokrinen Zellen des Darms exprimiert.
Forschungsbereich: Neurowissenschaft
Das SST-Gen ist auf dem humanen Chromosom 3q27.3 lokalisiert. Sowohl SST-14 als auch SST-28 sind zyklische Peptide.
Application
Somatostatin 28 wird eingesetzt für:
  • Untersuchung der Wirkung von Somatostatin bei der Regulierung der hepatischen Wachstumshormonempfindlichkeit
  • Untersuchung seiner Wirkung auf die Rezeptorexpression des insulinähnlichen Wachstumsfaktors I in den Kiemen von Oncorhynchus mykiss (einem Echten Knochenfisch)
  • Untersuchung der Wirkungen auf die Somatostatinen-GH(Wachstumshormon)-stimulierte Expression von IGF-I (insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I)
Biochem/physiol Actions
Somatostatin spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Stoffwechsels anderer Hormone, wie z. B. von Wachstumshormonen, Insulin, IGF-1 (insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1), Glucagon, glucagonähnliche Peptide und Gastrin. Somatostatin hat sowohl regulierende als auch hemmende Funktionen. Es verzögert die gastrointestinale Motilität und Gallenblasenkontraktion, unterdrückt die Exokrinsekretion des Darms und reduziert die epitheliale Proliferation. Somatostatin steht mit der Nährstoffaufnahme im Darm und der Regulierung der Blutzirkulation in Verbindung. Es wird vermutet, dass dieses Peptidhormon die Zellproliferation hemmt und die Apoptose fördert. Somatostatin dient als Neurotransmitter und Neuromodulator und steht mit der Erhaltung des Wassergleichgewichts in Verbindung. Die Somatostatin-Rezeptor-Signalisierung in der Hypophyse ist an der Hemmung von Adenylylcyclase-cyclisches Adenosin 3′,5′-Monophosphat-Proteinkinase A-Signalweg (cAMP/PKA) beteiligt. Die Somatostatin-Aktivität in der Hypophyse ist auch an der Regulation von verschiedenen Signalwegen beteiligt, einschließlich Guanylylcyclase und Stickoxid (NO), Mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK) und Proteinkinase B (PI3K/Akt).
Die Wirkung von Somatostatin wird mit Hilfe von fünf verschiedenen Rezeptorsubtypen (sst1 bis sst5) erzeugt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1319M1891H6161
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for activity assay
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)