The product is tested for purity by SDS-PAGE, according to the certificate of analysis. However, this product has not been tested in-house for suitability in native gel electrophoresis.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,10 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 568,00 |
Über diesen Artikel
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Mol wt:
18.4 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
18.4 kDa
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... MBP(618684)
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Basisches Myelinprotein (MBP), ein einzelkettiges Polypeptid aus 170 Aminosäuren[1] mit einem Methyl-Arginin, ist ein peripheres Membranprotein. Diese wichtige Strukturkomponente der Myelinscheide ist das zweithäufigste Protein in Myelin und macht etwa 30 % des gesamten Myelinproteins aus.[2]
Basisches Myelinprotein (MBP), ein einzelkettiges Polypeptid aus 170 Aminosäuren[1] mit einem Methyl-Arginin, ist ein peripheres Membranprotein. Diese wichtige Strukturkomponente der Myelinscheide ist das zweithäufigste Protein in Myelin und macht etwa 30 % des gesamten Myelinproteins aus.[2]
Application
Verwendung als Kinasesubstrat
Basisches Myelinprotein (MBP) aus Rindern wird wie folgt verwendet:
- bei der In-vitro-Methylierungsreaktion
- als Substrat beim In-vitro-Immunpräzipitations-Kinase-Assay zum Messen der Aktivität von Cds1 (S-phase-specific checkpoint effector kinase)
- zum Herstellen von phosphoryliertem MBP, das als Substrat in Phosphatase-Assays eingesetzt wird
Biochem/physiol Actions
Eine Mutation des basischen Myelinproteingens leitet die Dysmyelinisierung ein. Sie wird zum Auslösen einer experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis eingesetzt.
Basisches Myelinprotein (MBP) spielt bei der Bildung der Myelinscheide eine entscheidende Rolle und wird mit diversen neurologischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. MBP wirkt als Antigenziel in der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis (EAE). MBP spielt beim Zytoskelett-Turnover und bei Membranerweiterungen eine wesentliche Rolle. Außerdem ist es an Fyn-vermittelten Signalwegen, der Sequestrierung von Phosphoinositid und der Regulierung der Calciumhomöostase beteiligt. MBP wirkt als In-vitro-Substrat für die Mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAP-Kinase) und unterstützt Aufreinigungs- und Funktionsstudien von Enzymen. MBP dient als potenzieller Neurorezeptor. Es kann die Proliferation von Lymphozyten in vitro stimulieren. MBP spielt eine Schlüsselrolle als Substrat im Aktivierungsweg von mitogenaktivierter Proteinkinase (MAP-Kinase).[3] Auf der Grundlage der Lymphozytenstimulation kann MBP zum Nachweis von Krebs eingesetzt werden. Es wird in verschiedenen immunologischen Studien eingesetzt. MBP trägt auch zur Konservierung der Lipid-Protein-Organisation in Myelin bei.
Analysis Note
Kann Spuren von Harnstoff-Glycin-Puffersalzen enthalten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source bovine | biological source - | biological source guinea pig brain | biological source human brain |
| form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 18.4 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Please answer.Is suitable for native gel electrophoresis Myelin basic protein bovine sds-page from merck using native PAGE sample buffer: 5-10% glycerol 0.01% bromophenol blue Thanks