Fortfahren mit
S4375
DL-Serin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
2-Amino-3-hydroxy-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-130-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-Serin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S53868.4123584959
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.5% (NT)
color
white
color
white
color
-
color
white
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
239 °C (decomposition)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)