Fortfahren mit
S5386
DL-Serin
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-3-hydroxy-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
€ 91,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-130-6
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
MDL number:
€ 35,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in insect and mammalian cell culture applications where the pure L-form is not required.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S43758.41235S4250
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)