Fortfahren mit
S400HR
Sephacryl® Size Exclusion Resin
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Synonym(e):
Sephacryl® S-200
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 530,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sephacryl®, 400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Quality Segment
description
stability: stable to 0.2M NaOH
form
suspension (20% aqueous ethanol)
feature
autoclavable
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
particle size
25-75 μm (wet)
pore size
10-2000 kDa MW range (dextrans), 20-8000 kDa MW range (globular proteins)
compatibility
mode of use size exclusion chromatography
storage temp.
2-8°C
General description
  • Wird bereits vorgequollen geliefert, suspendiert in 20% wässrigem Ethanol
  • Autoklavierbar
  • Stabil in 0.2N Natriumhydroxid (NaOH)
  • Im Kühlschrank lagern (2-8 °C)
S400HR-750ML′s updated product is GE17-0609-01
Application
Sephacryl® is used in gel filtration chromatography, protein chromatography, and resins and separation media. Sephacryl® has been used to develop a novel high-throughput screening assay for sickle cell disease drug discovery. Sephacryl® has also been used to purify and characterize enzymes such as bovine pancreatic elastase, tissue-nonspecific alkaline phosphatases and a lysozyme from human urine.
Für die Größenausschlusschromatographie
Legal Information
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S200HRCCF100S300HR
description
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
description
200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans)
description
Fast Flow
description
300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
particle size
25-75 μm (wet)
particle size
25-75 μm (wet)
particle size
45-165 μm (wet bead)
particle size
25-75 μm (wet)
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
pore size
20-8000 kDa MW range (globular proteins), 10-2000 kDa MW range (dextrans)
pore size
5-250 kDa MW range (globular proteins), 1-80 kDa MW range (dextrans)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
1-400 kDa MW range (dextrans), 10-1500 kDa MW range (globular proteins)
form
suspension (20% aqueous ethanol)
form
suspension (20% aqueous ethanol)
form
suspension
form
suspension (20% aqueous ethanol)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephacryl®
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 - 43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)