Fortfahren mit
S3509
Sera from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
mouse
Origin:
USA origin
Sterility:
non-sterile
Form:
lyophilized powder
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
sterility
non-sterile
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Sera from mouse has been used to block non specific antigen binding in immunohistochemistry. It has also been used as a control in AdV neutralizing antibody assay.
Mouse serum is used in a variety of mouse cell culture systems to study viral infection, inhibition and transduction processes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1507S3269A3559
description
-
description
-
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
-
origin
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
biological source
mouse
biological source
bovine
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sera from mouse
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)