Merck
RAB0870
Sigma-Aldrich
Porcine IL17A / Interleukin-17A ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
96 WELLS
€ 755,00
€ 755,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
€ 755,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.84
€ 755,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Speziesreaktivität
porcine
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 14 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Porcine ... IL17A(449530)
Allgemeine Beschreibung
The antibody pair provided in this kit recognizes Porcine Interleukin 17a.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Charles R Powell et al.
Comparative medicine, 70(5), 329-334 (2020-09-26)
Metabolic Syndrome (MetS) has detrimental effects on the bladder, including detrusor underactivity. The progression and mechanism of disease are poorly understood. A swine model for diabetic bladder dysfunction (DBD) was established because of the pig's human-sized bladder and its ability