Merck
RAB0532
Sigma-Aldrich
Human RARRES2 / Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Größe auswählen
96 WELLS
€ 755,00
€ 755,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
€ 755,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 755,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.5 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RARRES2(5919)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects human Chemerin.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDB
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)