RAB0447
Phospho-Stat3 (pTyr705) and pan-Stat3 ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) and pan-stat3 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
Größe auswählen
€ 824,00
Größe auswählen
About This Item
€ 824,00
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)