Fortfahren mit
RAB0446
Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) in human, mouse or rat cell and tissue lysates
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 733,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Species reactivity:
human, mouse, rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 733,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
General description
The Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Stat3 (pTyr705) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0447RAB0444RAB0443
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)