Merck
RAB0112
Sigma-Aldrich
Human Fractalkine / CX3CL1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Größe auswählen
1 KIT
€ 528,00
€ 528,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 528,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 528,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 300 pg/mL
standard curve range: 0.2469-60 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CX3CL1(6376)
Allgemeine Beschreibung
The Human Fractalkine ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Fractalkine in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human Fractalkine
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDB
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junlan Zhang et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1706-1714 (2014-04-16)
Hepatic production and release of endothelin-1 (ET-1) binding to endothelin B (ETB) receptors, overexpressed in the lung microvasculature, is associated with accumulation of pro-angiogenic monocytes and vascular remodeling in experimental hepatopulmonary syndrome (HPS) after common bile duct ligation (CBDL). We