Merck
RAB0026
Sigma-Aldrich
Menschliches BDNF ELISA-Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonym(e):
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.066-16 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Allgemeine Beschreibung
Das BDNF-Gen (Brain Derived Neurotrophic Factor) ist auf dem menschlichen Chromosom 11p14.1 lokalisiert. BDNF ist ein Mitglied der Neurotrophin-Familie von Wachstumsfaktoren. Dieses Gen codiert ein Präkursorprotein, proBDNF. Ausgereifter BDNF (mBDNF) wird durch die post-translationale Spaltung von proBDNF synthetisiert. Sowohl proBDNF als auch mBDNF spielen wesentliche Rollen in der Zellsignalisierung.
Das ELISA-Kit (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) für menschlichen BDNF ist ein Enzyme-Linked Immunosorbent Assay zur quantitativen Messung des menschlichen BDNF in Serum, Plasma, Zellkulturüberständen und Urin.
Immunogen
Rekombinanter menschlicher BDNF
Anwendung
Menschliches BDNF ELISA-Kit wird wie folgt verwendet:
  • zum Messen der Wachstumsfaktor(BDNF)-Proteinexpression
  • zum Bestimmen des BDNF-Spiegels im Schnittkulturmedium und den Extrakten von organotypischen Hirnschnittkulturen (OBSC)
  • zur Bestimmung des BDNF-Spiegels in Plasma
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in Diagnoseverfahren.
Menschliches BDNF ELISA-Kit wurde zur Bestimmung der Wirkung einer Knochenmarktransplantation von mesenchymalen Stammzellen (MSC) auf die BDNF-Proteinexpression im Striatum von Ratten mit Tourette-Syndrom (TS) eingesetzt. Es wurde auch zur Bestimmung des BDNF-Plasmaspiegels bei GD1-Patienten (Morbus Gaucher Typ 1) und Kontrollpatienten verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Wachstumsfaktor BDNF ist an der Hippocampus-Funktion und dem verbalen episodischen Gedächtnis von Menschen beteiligt. Daher verändert eine Variation der BDNF-Genexpression diese neurologischen Funktionen. BDNF spielt auch eine wesentliche Rolle in der Gefäßfunktion und ist an der Angiogenese über den spezifischen Rezeptor Tropomyosinrezeptorkinase B (TrkB) beteiligt. Er ist an der Pathogenese von Alzheimer′-Krankheit beteiligt. ProBDNF interagiert mit dem p75-Neurotrophinrezeptor und führt zu einer langanhaltenden Unterdrückung im Hippocampus.
Sonstige Hinweise
Für dieses Produkt ist ein Beispiel-Analysenzertifikat erhältlich.
Bitte geben Sie das Wort Probe in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDB
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iasmin Fraga et al.
Neural regeneration research, 16(12), 2479-2485 (2021-04-29)
Epigenetic changes have been shown to be associated with both aging process and aging-related diseases. There is evidence regarding the benefits of physical activity on the functionality, cognition, and quality of life of institutionalized older adults, however, the molecular mechanisms
Running-induced functional mobility improvement in the elderly males is driven by enhanced plasma BDNF levels and the modulation of global histone H4 acetylation status
Figueiredo AI, et al.
Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies, 4(3) (2017)
Shervin Pejhan et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 763-763 (2020-09-26)
Rett Syndrome (RTT) is a rare and progressive neurodevelopmental disorder that is caused by de novo mutations in the X-linked Methyl CpG binding protein 2 (MECP2) gene and is subjected to X-chromosome inactivation. RTT is commonly associated with neurological regression
Xiumei Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 11(4), 1211-1216 (2016-04-14)
The aim of the present study was to investigate the effect of bone marrow mesenchymal stem cell (MSC) transplantation on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) expression in the striatum of Tourette syndrome (TS) rats. In addition, the possible mechanism of MSC
Oxidative Stress-Tolerant Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth Decrease Hydrogen Peroxide-Induced Damage in Organotypic Brain Slice Cultures from Adult Mice
Xiao L, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 20(8), 1858-1858 (2019)