Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 223,00 |
Über diesen Artikel
€ 223,00
material
V-bottom bottom, colorless , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-L175-N10
capacity
175 mL
General description
Eigenschaften:
- Breit genug für 8- oder 12-Kanalpipetten
- Maßeinteilung
- Oberfläche an Beschriftung mattiert
- Tropffreie Lippe für einfaches Gießen
- Sich verjüngender Querschnitt, zum einfacheren Arbeiten mit kleinen und großen Volumen
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material V-bottom bottom, polypropylene , colorless | material V-bottom bottom, colorless , polypropylene | material V-bottom bottom, colorless , polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename Excel Scientific RSV-L175-N10 | manufacturer/tradename Excel Scientific RSV-0175-N10 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20821A | manufacturer/tradename Excel Scientific RSV-L175-N10PK |
| capacity 175 mL | capacity 175 mL | capacity 250 mL | capacity - |
| packaging pack of 100 ea (10 pavks of 10ea) | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 25 ea (Pack of 25 reservoirs and 25 lids) | packaging case of 10 ea |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Texan™ Reagenzreservoir für Multikanalpipetten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?