Fortfahren mit
MBD6009
5R-PLEX beads
for PCR purification
Synonym(e):
5R-PLEX SPRI beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Solid Phase Reversible Immobilization (SPRI) beads are magnetic beads that can be utilized for DNA purification and size selection. The 5R-PLEX beads are SPRI beads designed to easily separate the desired PCR amplicon from nucleotides, adapters, primers, and primer dimers by efficient purification and size selection. The magnetic beads are provided in a ready to use suspension that enables fast and efficient application even in high throughput applications with automated liquid handling. The beads are formulated with NaCl and high purity PEG as the crowding agent.
Application
  • NGS library preparation, including 16S and 18S
  • Approved to use in ultrasensitive 5R-Plex (SMURF) library preparation(2,3,4) for degraded samples
  • PCR reaction clean up
  • Amplicon size selection
  • DNA purification and manipulation (replacing elution buffer, concentrating the sample)
Features and Benefits
  • Ready to use
  • Compatible with automated liquid handling
  • Easy size selection by changing the volumetric ratio of beads to samples
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-66116-66216-663
form
suspension
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)