Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.35
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Rubitecan,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
182-186 °C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+]([O-])=O)C2=O
InChI
1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI key
VHXNKPBCCMUMSW-FQEVSTJZSA-N
Biochem/physiol Actions
Topoisomerase I inhibitor. Rubitecan induces protein- linked DNA single strand breaks, blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells. This mode of action makes rubitecan a potential chemotherapeutic agent, and it has been used with some success against refractory pancreatic cancer.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?