Wichtige Dokumente
R3279
Reagent Alcohol
80%, used for histology tissue preparation
Synonym(e):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.1-27.7 % (lit.)
Konzentration
80%
Farbe
colorless
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.841-0.884 g/L
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Komponenten
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?