Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
15 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,70 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 201,00 |
Über diesen Artikel
biological source
Porcine stomach
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for immunohistochemistry | description >98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting | description - | description - |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) hematology |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| biological source Porcine stomach | biological source - | biological source - | biological source - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9001-75-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?