Fortfahren mit
R1145
RPMI-1640-Medium
Without ʟ-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10x
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
RPMI Medium, RPMI-1640 Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 85,30
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RPMI-1640-Medium, 10 ×, Without L-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Preparation Note
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine, 2.0 g/L sodium bicarbonate, 0.001 g/L folic acid at 1×.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R7513R1780R4130
description
10 ×, Without L-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Modified, with sodium bicarbonate, without methionine, cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling for cell culture applications
description
HEPES Modification, with L-glutamine and 25mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: no
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
components
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640-Medium
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)