Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Worthington R036-9C34
Feature:
Holds 5 x boxes
Packaging:
pack of 1 ea
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
Holds 5 x boxes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington R036-9C34
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Each shelf holds one 3 × 3 × 2 in. (7.6 × 7.6 × 5.1cm) box with a capacity of 25 x 2mL vials. A spring-action retaining clip holds each box in place. Boxes not included.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5 shelf rack for LS750 Dewar | description rack for 8 drawers for LS4800 liquid nitrogen refrigerator | description rack for 5 drawers for LS3000 liquid nitrogen refridgerator | description rack for 10 drawers for LS6000 liquid nitrogen refrigerator |
| feature Holds 5 x boxes | feature - | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Worthington R036-9C34 | manufacturer/tradename Worthington R05K-9C50 | manufacturer/tradename Worthington RS30-9C50 | manufacturer/tradename Worthington RS60-9C50 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington-Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?