Fortfahren mit
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 304,00 |
Über diesen Artikel
€ 304,00
Sparen Sie bis zu 15 %
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington RS30-9C50
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description rack for 5 drawers for LS3000 liquid nitrogen refridgerator | description rack for 10 drawers for LS6000 liquid nitrogen refrigerator | description rack for 8 drawers for LS4800 liquid nitrogen refrigerator | description necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator |
| manufacturer/tradename Worthington RS30-9C50 | manufacturer/tradename Worthington RS60-9C50 | manufacturer/tradename Worthington R05K-9C50 | manufacturer/tradename Worthington R05K-9C16 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?