Q0380
Quinone Oxidoreductase 2 (NQO2) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥100 units/mg protein
Synonym(e):
NQO2 human, NRH nitroreductase human, NRH quinone reductase human
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder (one vial contains one mg protein)
Spezifische Aktivität
≥100 units/mg protein
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NQO2(4835)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable