Merck
PZ0334
Sigma-Aldrich
PF-06422913
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Methyl-6-(2-pyridinylmethoxy)-3-[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]prazine, PF06422913
Größe auswählen
5 MG
€ 61,20
25 MG
€ 248,00
€ 61,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 61,20
25 MG
€ 248,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13F3N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.33
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 61,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN1N=C(C2=C(C(F)(F)F)C=CN=C2)C3=NC=C(OCC4=CC=CC=N4)N=C31
InChI
1S/C18H13F3N6O/c1-27-17-16(15(26-27)12-8-22-7-5-13(12)18(19,20)21)24-9-14(25-17)28-10-11-4-2-3-6-23-11/h2-9H,10H2,1H3
InChIKey
UHUFBNVEMLJTKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-06422913 is an orally active, potent and selective metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) negative allosteric modulator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)