Fortfahren mit
PZ0306
PF-6808472
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-{4-[4-(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-ylamino)-6-prop-2-ynylcarbamoyl-pyrimidin-2-yl]-piperazin-1-ylmethyl}-benzenesulfonyl fluoride, XO44
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 444,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27FN8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CN2CCN(CC2)c3nc(cc(n3)C(=O)NCC#C)Nc4n[nH]c(c4)C5CC5
InChI
1S/C25H27FN8O3S/c1-2-9-27-24(35)21-15-22(29-23-14-20(31-32-23)18-5-6-18)30-25(28-21)34-12-10-33(11-13-34)16-17-3-7-19(8-4-17)38(26,36)37/h1,3-4,7-8,14-15,18H,5-6,9-13,16H2,(H,27,35)(H2,28,29,30,31,32)
InChI key
ZBSPMOBILDLOCV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-6808472 is a cell permeable covalent probe suitable for click chemistry designated to measure kinase selectivity in intact cells. PF-6808472 contains sulfonyl fluoride group, which react with conserved lysine residue within kinase ATP binding site.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2158SML3531OTV000458
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)