Fortfahren mit
PZ0179
Valdecoxib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-benzolsulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
€ 120,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
€ 480,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 120,70
Listenpreis€ 142,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >25 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)
InChI key
LNPDTQAFDNKSHK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
General description
Valdecoxib (VCX) is a diaryl substituted isoxazole compound. It comprises of sulfonyl propanamide and is a metabolite of parecoxib.
Application
Valdecoxib may be used: as cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor in fibroblast cells, as an analyte for mass spectrometry analysis, as an standard in ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) for quantification of valdecoxib in plasma samples
Biochem/physiol Actions
Valdecoxib is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor.
Valdecoxib is reported to elicit anti-inflammatory, analgesic and antipyretic functionality. It acts as a substrate for the liver enzyme cytochrome P450 2C9(CYP2C9) and cytochrome P450 3A4 (CYP3A4).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PZ0035SML0307PZ0360
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)