PZ0039
Lorlatinib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(10R)-7-Amino-12-fluoro-2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2H.8,4-(metheno)pyrazolo[4,3.h][2,5,11]-benzoxadiazacyclotetradecine-3-carbonitrile, PF-06463922, PF-6463922
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -95 to -115°, c = 0.5 in methanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC1=C(O[C@@H](C2=C3C=CC(F)=C2)C)C=C(C4=C(C#N)N(C)N=C4CN(C)C3=O)C=N1
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable