Merck
PRS4059
Sigma-Aldrich
Anti-PDL-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-B7-H1, Anti-CD274 molecule, Anti-Cardif, Anti-IPS-1, Anti-Programmed cell death 1 ligand-1
Größe auswählen
100 μG
€ 486,00
€ 486,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1026
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 486,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 486,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1026
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 32 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD274(29126)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PDL-1 (programmed cell death 1 ligand 1) is a cell surface protein, that is also known as B7-H1 (B7 homolog 1), coded by CD274 (cluster of differentiation 274) gene. It is located on chromosome 9p24.1. It is present on placental cells, vascular endothelial cells, liver cells, epithelial cells, mesenchymal stem cells, B cells, T cells, dendritic cells and macrophages. It is also expressed in various tumor types like melanoma, glioblastoma, cancers in the lung, kidney, head, neck, stomach, colon, pancreas, breast, cervix and ovary.
Immunogen
17 amino acid peptide from near the center of human PDL-1.
Biochem./physiol. Wirkung
PDL-1 (programmed cell death 1 ligand 1) helps to clear sudden HPV (human papilloma virus) infections. It prevents the multiplication and adherence of T-cell and production of cytokine. It also controls the activities of T-cells in peripheral tissues.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4059.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prognostic significance of PD-L1 in solid tumor: An updated meta-analysis
Wang Q, et al.
Medicine, 96(18):e6369 (2017)
Association between PD-L1 and HPV status and the prognostic value for HPV treatment in premalignant cervical lesion patients
Yang-Chun F, et al.
Medicine, 96(25):e7270 (2017)
PD-1 and PD-L1 Expression Levels as a Potential Biomarker of Chronic Rhinosinusitis and Head and Neck Cancers.
Malinowska, et al.
Journal of clinical medicine, 12 (2023)