Fortfahren mit
SML1547
RN-9893
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-(4-Isopropylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
€ 88,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23F3N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,40
Listenpreis€ 104,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N2CCN(C(C)C)CC2)=O)C=C1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C21H23F3N4O5S/c1-14(2)26-9-11-27(12-10-26)34(32,33)17-6-4-16(5-7-17)25-20(29)18-8-3-15(21(22,23)24)13-19(18)28(30)31/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3,(H,25,29)
InChI key
KORKKQLDGMHNKO-UHFFFAOYSA-N
General description
RN-9893 is a small, orally bioavailable antagonist of TRPV4 (transient receptor potential subfamily V4. It is a tri-substituted benzamide compound.
Biochem/physiol Actions
RN-9893 is a potent and selective antagonist of the Transient Receptor Potential ion channel TRPV4.
RN-9893 is a potent and selective antagonist of the Transient Receptor Potential ion channel TRPV4. RN-9893 has IC50 values of 420 nM, 660 nM, and 320 nM for human, rat and mouse TRPV4 receptors, respectively. RN-9893 shows excellent selectivity over related TRP receptors with no inhibition of TRPV1 at a concentration of 10 μM, an IC50 >30 μM against TRPV3, an IC50 of approximately 30 μM against TRPM8, and also good selectivity using 54 binding assays against common biological targets.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1033SML2736SML2274
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
light yellow to light tan
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)