PRS3969
Anti-Sumo antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GAP-modifying protein 1, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (S. cerevisiae), Anti-Ubiquitin-like protein 1, Anti-small-ubiquitin-like modifier 1
Größe auswählen
€ 454,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 454,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUMO1(7341)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)