PLA0172
Rabbit anti-PML Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
MYL, PML/RARA fusion, PP8675, RING finger protein 71, RNF71, TRIM19, inducer of, probable transcription factor PML, promyelocytic leukemia, promyelocytic leukemia protein, tripartite motif protein TRIM19, tripartite motif-containing protein 19
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_150241.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... PML(5371)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable